Learn More
3-(4-Methoxyphenyl)pyrazol 98 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(4-Methoxyphenyl)pyrazole |
| CAS | 27069-17-6 |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 127°C to 130°C |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Siedepunkt | 185°C (0.6 mmHg) |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |