Learn More
3-(4-Methoxyphenyl)propionylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355429
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11355429 1 g 1 Gramm
11365429 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355429 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50416.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15893-42-2 | C10H11ClO2 | 198.65 g/mol
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride is an important raw material and intermediate used in pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(4 -Methoxyphenyl)propionylchlorid ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt. Findet in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen Verwendung.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unter trockenem Inertgas fern von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern. Nicht kompatibel mit Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15893-42-2
Summenformel C10H11ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 198.65
MDL-Nummer MFCD02258671
InChI-Schlüssel FQVJPHCAWYRYCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methoxyphenyl propionyl chloride, 3-4-methoxyphenyl propanoyl chloride, acmc-20anjm, p-methoxyhydrocinnamoyl chloride, 4-methoxyphenylpropionyl chloride, 4-methoxydihydrocinnamoyl chloride, 3-4-methoxyphenyl propanyl chloride, benzenepropanoyl chloride, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-propionyl chloride, 3-4-methoxy-phenyl-propionyl chloride
PubChem CID 10932441
IUPAC-Name 3-(4-methoxyphenyl)propanoylchlorid
SMILES COC1=CC=C(CCC(Cl)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 198.65
Reinheit (%) 99%