Learn More
Alfa Aesar™ 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-Pyrazol, 98 %
Artikelnummer. 15456287
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15456287 1 g 1 Gramm
15466287 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456287 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H33479.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 27069-17-6
Summenformel C10H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 174.20
MDL-Nummer MFCD00112008
InChI-Schlüssel QUSABYOAMXPMQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 3-4-methoxyphenyl pyrazole, 5-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole, chembl39210, 3-4-methoxy-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-4-methoxyphenyl, 4-methoxy-1-pyrazol-3-ylbenzene, 3-4-methoxyphenyl-2h-pyrazole, maybridge1_007801, 3-4-methoxyphenyl-pyrazole
PubChem CID 599984
IUPAC-Name 5-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=CC=NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 126°C to 129°C
Menge 1 g
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 98%