Learn More
3-(4-Methoxyphenyl)-1H-Pyrazol-4-Carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10496672
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemischer Name oder Material 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS 199682-73-0
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H10N2O2
MDL-Nummer MFCD01133696
Menge 1 g
Synonym 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-methoxyphenyl pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, cbmicro_017678, cambridge id 6132430, 3-4-methoxyphenyl pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-methoxy-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl
InChI-Schlüssel QSGGFCPKXTULQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=C(C=NN2)C=O
IUPAC-Name 5-(4 -Methoxyphenyl)-1H-Pyrazol-4-Carboxaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 202.213
PubChem CID 737224
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 95%