Learn More
3-(4-Isopropylphenyl)acrylsäure, TRC
Artikelnummer. 30333773
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30333773 50 mg 50 Milligramm
30344512 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30333773 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB45183050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Isopropylphenyl)acrylic Acid
CAS 3368-21-6
Summenformel C12H14O2
Menge 50 mg
Synonym Cinnamic acid, p-isopropyl- (7CI,8CI), 3-[4-(1-Methylethyl)phenyl]-2-propenoic acid, 3-(4-Isopropylphenyl)-2-propenoic acid, 4-Isopropylcinnamic acid, NSC 216, p-Isopropylcinnamic acid
InChI-Formel InChI=1S/C12H14O2/c1-9(2)11-6-3-10(4-7-11)5-8-12(13)14/h3-9H,1-2H3,(H,13,14)/b8-5+
SMILES CC(C)c1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1
IUPAC-Name (E)-3-(4-Propan-2-ylphenyl)prop-2-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 190.24
Formelmasse 190.0994