Learn More
3-(4-Hydroxyphenyl)propionitril, TRC
Artikelnummer. 30407683
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30407683 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407683 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH949500500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile
CAS 17362-17-3
Summenformel C9 H9 N O
Menge 500 mg
Synonym Benzenepropanenitrile, 4-hydroxy-, Hydrocinnamonitrile, p-hydroxy- (6CI,7CI), 4-Hydroxybenzenepropanenitrile, 3-(4-Hydroxyphenyl)propanenitrile, 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile, 3-(p-Hydroxyphenyl)propionitrile, 4-(2-Cyanoethyl)phenol, 4-Hydroxyhydrocinnamonitrile, NSC 163340, p-(2-Cyanoethyl)phenol, β-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile, β-(p-Hydroxyphenyl)propionitrile
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO/c10-7-1-2-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,1-2H2
SMILES Oc1ccc(CCC#N)cc1
IUPAC-Name 3-(4-hydroxyphenyl)propannitril
Molekulargewicht (g/mol) 147.17
Formelmasse 147.0684