Learn More
3-(4-Hydroxyphenyl)Propionitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11322107 1 g 1 Gramm
11332107 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07934.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 17362-17-3 | C9H9NO | 147.18 g/mol
3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile is commonly used as a tool to evaluate the biological role of ERβ.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(4-Hydroxyphenyl)propionitril wird häufig als Werkzeug zur Bewertung der biologischen Rolle von ERβ verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17362-17-3
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.18
MDL-Nummer MFCD00016492
InChI-Schlüssel KDMJGLYRWRHKJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-hydroxyphenyl propionitrile, 3-4-hydroxyphenyl propanenitrile, benzenepropanenitrile, 4-hydroxy, 3-p-hydroxyphenyl propiononitrile, 3-4-hydroxy-phenyl-propionitrile, .beta.-4-hydroxyphenyl propionitrile, pubchem13636, acmc-1bvt5, 4-hydroxyhydrocinnamonitrile, 4-hydroxyphenylpropionitrile
PubChem CID 87079
IUPAC-Name 3-(4-hydroxyphenyl)propannitril
SMILES OC1=CC=C(CCC#N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile
Schmelzpunkt 54°bis 58 °C
Siedepunkt 166°C (8 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1448680
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 98%