missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30004114
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004114 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30004114 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF59562010MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 151262-57-6
Summenformel C10H11FO5S
Molekulargewicht (g/mol) 262.25
Synonym Propanoic acid, 3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methyl-, 3-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
IUPAC-Name 3-(4-fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
SMILES CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H11FO5S/c1-10(14,9(12)13)6-17(15,16)8-4-2-7(11)3-5-8/h2-5,14H,6H2,1H3,(H,12,13)
Formelmasse 262.0311
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.