Learn More
3-(4-Fluorphenyl)propionsäure, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10413363 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
5 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10413363 5 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10413363 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 375610050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
CAS 459-31-4
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H9FO2
Strukturformel COOH(CH2)2C6H4F
MDL-Nummer MFCD00060327
Menge 5g
Synonym 3-4-fluorophenyl propionic acid, 3-4-fluorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-fluoro, 3-4-fluoro-phenyl-propionic acid, 3-4-fluorophenyl propionicacid, 3-4'-fluorophenyl propanoic acid, acmc-1aehu, 4-fluorohydrocinnamic acid, 4-fluorophenylpropionic acid, 4-fluorobenzenepropanoic acid
InChI-Schlüssel ZMKXWDPUXLPHCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)F
IUPAC-Name 3-(4-Fluorphenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 168.17
PubChem CID 136302
Formelmasse 168.17
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
Signalwort
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Conseils de prudence
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.