Learn More
3-(4-Fluorphenyl)propionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363896
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11363896 5 g 5 Gramm
11353896 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363896 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17008.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 459-31-4 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 459-31-4
Summenformel C9H9FO2
Molekulargewicht (g/mol) 168.167
MDL-Nummer MFCD00060327
InChI-Schlüssel ZMKXWDPUXLPHCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorophenyl propionic acid, 3-4-fluorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-fluoro, 3-4-fluoro-phenyl-propionic acid, 3-4-fluorophenyl propionicacid, 3-4'-fluorophenyl propanoic acid, acmc-1aehu, 4-fluorohydrocinnamic acid, 4-fluorophenylpropionic acid, 4-fluorobenzenepropanoic acid
PubChem CID 136302
IUPAC-Name 3-(4-Fluorphenyl)propansäure
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 88°C to 92°C
Menge 5 g
Beilstein 1869084
Formelmasse 168.17
Reinheit (%) 97%