Learn More
3-(4-Fluorophenyl)-5-(Methylthio)-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10371333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10371333 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10403803 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10371333 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. GK01607DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 175137-20-9
Summenformel C10H9FN2S
Molekulargewicht (g/mol) 208.25
MDL-Nummer MFCD00052075
InChI-Schlüssel ZDFTZMJWTJLPRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorophenyl-5-methylthio pyrazole, 3-4-fluorophenyl-5-methylthio-1h-pyrazole, 3-4-fluorophenyl-5-methylsulfanyl-1h-pyrazole, 5-4-fluorophenyl-3-methylsulfanyl-1h-pyrazole, 3-4-fluorophenyl-5-methylthiopyrazole, maybridge1_003702, 5-4-fluorophenyl-3-methylthio-1h-pyrazole, 3-4-fluoro-phenyl-5-methylsulfanyl-1h-pyrazole, 3-4-fluorophenyl-5-methylsulfanyl-2h-pyrazole
PubChem CID 2737479
SMILES CSC1=NNC(=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)-1H-pyrazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 5-(4-fluorophenyl)-3-(methylsulfanyl)-1H-pyrazole
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 97%