Learn More
3-(4-Fluorphenyl)-5-Methylisoxazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497985
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15497985 5 g 5 Gramm
15487985 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497985 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32090.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1736-21-6 ∣ C11H8FNO3 ∣ 221.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1736-21-6
Summenformel C11H8FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 221.19
MDL-Nummer MFCD03407356
InChI-Schlüssel PDEGBONVUJDOFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid, buttpark 9912-50, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-4-fluorophenyl-5-methyl, 3-4-fluoro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2780709
IUPAC-Name 3-(4-Fluorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carbonsäure
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 199°C to 201°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Formelmasse 221.19
Reinheit (%) 97%