Learn More
3-(4-fluorphenyl)-5-Methyl-4-Isoxazolecarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10611113
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10611113 1 g 1 Gramm
10066374 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10611113 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00391DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 1736-21-6
Summenformel C11H8FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 221.19
MDL-Nummer MFCD03407356
InChI-Schlüssel PDEGBONVUJDOFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid, buttpark 9912-50, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-4-fluorophenyl-5-methyl, 3-4-fluoro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2780709
IUPAC-Name 3-(4-Fluorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carbonsäure
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 221.19
Reinheit (%) 97%