Learn More
3-(4-Fluorobenzoyl)-1,1,1-trifluoraceton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15467377 25 g 25 Gramm
15447377 1 g 1 Gramm
15457377 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34429.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 582-65-0 | C10H6F4O2 | 234.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 582-65-0
Summenformel C10H6F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 234.15
MDL-Nummer MFCD03419766
InChI-Schlüssel KEZLARPKXOHKJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,4-trifluoro-1-4-fluorophenyl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-4-fluorophenyl-1,3-butanedione, 3-4-fluorobenzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-4-fluorophenyl, 4,4,4-trifluoro-1-4-fluoro-phenyl-butane-1,3-dione, 1-4'-fluorophenyl-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione, tos-bb-0670, 1-4-fluorophenyl-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione, 1-4-fluoro-phenyl-4,4,4-trifluoro-butane-1,3-dione
PubChem CID 2771476
IUPAC-Name 4,4,4-trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(4-Fluorobenzoyl)-1,1,1-trifluoroacetone
Schmelzpunkt 40°C to 44°C
Menge 25 g
Formelmasse 234.15
Reinheit (%) 97%