Learn More
3-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)propionsäure, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15486777
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
Product Code. 15486777
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33894.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 864960-96-3
Summenformel C10H11FO3
Molekulargewicht (g/mol) 198.19
MDL-Nummer MFCD11655589
InChI-Schlüssel ANPCCWWNYXSFDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluoro-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-4-fluoro-3-methoxyphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-3-methoxy, 3-4-fluoro-3-methoxy-phenyl-propionic acid, 3-4-fluoro-3-methoxyphenyl propanoic acid im ocs
PubChem CID 21098606
IUPAC-Name 3-(4-Fluor-3-methoxyphenyl)propionsäure
SMILES COC1=C(F)C=CC(CCC(O)=O)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Menge 1 g
Formelmasse 198.19
Reinheit (%) 96%