Learn More
3,4-Dimethylthiophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440757 25 g 25 Gramm
11420757 1 g 1 Gramm
11430757 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23168.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18800-53-8 | C8H10S | 138.228 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18800-53-8
Summenformel C8H10S
Molekulargewicht (g/mol) 138.228
MDL-Nummer MFCD00010023
InChI-Schlüssel IDKCKPBAFOIONK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethylthiophenol, benzenethiol, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl thiophenol, o-xylene-4-thiol, 4-mercapto-o-xylene, 3,4-dimethylbenzene-1-thiol, pubchem6812, 3,4-dimethyl-thiophenol, acmc-1bu1r, 3,4-dimethyl-benzenethiol
PubChem CID 87799
IUPAC-Name 3,4-Dimethylbenzolthiol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethylthiophenol
Dichte 1.027
Siedepunkt 218°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.5736
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2040353
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 138.23
Reinheit (%) 98%