Learn More
3,4-Dimethylpyrazolphosphat, TRC
Artikelnummer. 30135571
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135571 10 g 10 Gramm
30136446 5 g 5 Gramm
17982375 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135571 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47896010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 202842-98-6
Summenformel C5 H8 N2 . H3 O4 P
Molekulargewicht (g/mol) 194.13
Synonym 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate, 1H-Pyrazole, 3,4-dimethyl-, phosphate (1:1), 3,4-Dimethyl-1H-pyrazolium dihydrogen phosphate, 3,4-Dimethylpyrazole phosphate, DMPP, DMPP (nitrification inhibitor), Entec
IUPAC-Name 3,4-Dimethyl-1H-Pyrazol; Phosphorsäure
SMILES Cc1c[nH]nc1C.OP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethylpyrazole Phosphate
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3,4-Dimethylpyrazole Phosphate
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C5H8N2.H3O4P/c1-4-3-6-7-5(4)2;1-5(2,3)4/h3H,1-2H3,(H,6,7);(H3,1,2,3,4)
Lösungstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Menge 10 g
Formelmasse 194.0456