Learn More
3,4-Dimethylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10717012 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10717012
Marke: Thermo Scientific Acros 346060250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5973-71-7 | C9H10O | 134.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5973-71-7
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00016612
InChI-Schlüssel POQJHLBMLVTHAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,4-dimethyl, unii-16g1j12arb, 4-formyl-o-xylene, o-xylene-4-carboxaldehyde, 3,4-dimethyl-benzaldehyde, 3 pound not4-dimethylbenzaldehyde, pubchem2535, 3,4 dimethyl benzaldehyde, 3,4-di-methylbenzaldehyde, 3,4-dimethyl benzaldehyde
PubChem CID 22278
IUPAC-Name 3,4-Dimethylbenzaldehyd
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dimethylbenzaldehyde
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0120g/mL
Siedepunkt 226°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C6H3CHO
Brechungsindex 1.5490 to 1.551
Menge 25 g
Beilstein 07,IV,707
Relative Dichte 1.012
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit