Learn More
3,4-Dimethylanilin, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10427750 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10427750 5 g Glasflasche -
10563321 100 g Glasflasche 100 Gramm
10347330 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10427750 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 155280050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-64-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-64-7
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00007810
InChI-Schlüssel DOLQYFPDPKPQSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-xylidine, 4-amino-o-xylene, 3,4-xylylamine, 3,4-dimethylphenylamine, benzenamine, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylbenzenamine, 3,4-dimethylaminobenzene, 1-amino-3,4-dimethylbenzene, 4-amino-1,2-dimethylbenzene, aniline, 3,4-dimethyl
PubChem CID 7248
ChEBI CHEBI:39901
IUPAC-Name 3,4-Dimethylanilin
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dimethylaniline
Schmelzpunkt 49°C to 51°C
Namenshinweis 99.5%
CAS Min. % 99.4
Farbe Beige bis Braun
CAS Max. % 100.0
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristalline Masse oder Kristalle
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Strukturformel (CH3)2C6H3NH2
Beilstein 12, 1103
Merck Index 15, 10282
Siedepunkt 226°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <1g/L (24°C). Other solubilities: slightly soluble in chloroform,soluble in alcohol (>100g/L),diethyl ether,,petroleum ether,very soluble in ligroin
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 99.50%