Learn More
3,4-Dimethylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458756
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11458756 250 g 250 Gramm
11369529 100 g 100 Gramm
11448756 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458756 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16928.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-64-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
3,4-Dimethylaniline is used to study electron donor-acceptor interaction with DCNQ. It is also used as a fine chemical &organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dimethylanilin wird zur Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Elektronenspender und Akzeptor mit DCNQ verwendet. Es wird auch als feinchemisches und organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Säuren, sauren Chloriden, Säureanhydriden, Oxidationsmitteln, Chlorameisensäureestern und Halogenen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-64-7
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00007810
InChI-Schlüssel DOLQYFPDPKPQSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-xylidine, 4-amino-o-xylene, 3,4-xylylamine, 3,4-dimethylphenylamine, benzenamine, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylbenzenamine, 3,4-dimethylaminobenzene, 1-amino-3,4-dimethylbenzene, 4-amino-1,2-dimethylbenzene, aniline, 3,4-dimethyl
PubChem CID 7248
ChEBI CHEBI:39901
IUPAC-Name 3,4-Dimethylanilin
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethylaniline
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Dichte 1.076
Menge 250 g
Geruch Characteristic
UN-Nummer UN3452
Beilstein 507414
Merck Index 14,10084
Siedepunkt 226°C to 228°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and in methanol.
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 98%