Learn More
3,4-Dimethylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369529
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11369529
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16928.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 95-64-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
3,4-Dimethylaniline is used to study electron donor-acceptor interaction with DCNQ. It is also used as a fine chemical &organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dimethylanilin wird zur Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Elektronenspender und Akzeptor mit DCNQ verwendet. Es wird auch als feinchemisches und organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Säuren, sauren Chloriden, Säureanhydriden, Oxidationsmitteln, Chlorameisensäureestern und Halogenen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-64-7
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00007810
InChI-Schlüssel DOLQYFPDPKPQSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-xylidine, 4-amino-o-xylene, 3,4-xylylamine, 3,4-dimethylphenylamine, benzenamine, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylbenzenamine, 3,4-dimethylaminobenzene, 1-amino-3,4-dimethylbenzene, 4-amino-1,2-dimethylbenzene, aniline, 3,4-dimethyl
PubChem CID 7248
ChEBI CHEBI:39901
IUPAC-Name 3,4-Dimethylanilin
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethylaniline
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Dichte 1.076
Siedepunkt 226°C to 228°C
Menge 100 g
Geruch Characteristic
UN-Nummer UN3452
Beilstein 507414
Merck Index 14,10084
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and in methanol.
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 98%