Learn More
3,4-Dimethoxithiophenol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11447796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11447796 25 g 25 Gramm
11427796 1 g 1 Gramm
11437796 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447796 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14745.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 700-96-9
Summenformel C8H10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 170.226
MDL-Nummer MFCD00052823
InChI-Schlüssel MTKAJLNGIVXZIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxythiophenol, 3,4-dimethoxy thiophenol, 3,4-dimethoxybenzene-1-thiol, 3,4-dimethoxy-thiophenol, benzenethiol, 3,4-dimethoxy, 4-mercaptoveratrole, pubchem6823, acmc-1bdpf, 3,4-dimethoxy-benzenethiol, 3,4-dimethoxyphenylmercaptan
PubChem CID 136539
IUPAC-Name 3,4-dimethoxybenzolthiol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)S)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxythiophenol
Dichte 1.19
Siedepunkt 263°C
Flammpunkt >113°C (235°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.59
Menge 25 g
Beilstein 1945136
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 170.23
Reinheit (%) 98%