Learn More
3,4-Dimethoxyphenylacetonitril, Mikromol™
Artikelnummer. 30049724
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049724 100 mg 100 Milligramm
30051489 25 mg 25 Milligramm
30458474 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30049724 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0022.18
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3,4-Dimethoxyphenylacetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
CAS 93-17-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H11 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(CC#N)cc1OC
IUPAC-Name 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 177.2
Menge 100 mg
Formelmasse 177.079 g/mol