Läs mer
3,4-Dimethoxyphenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11379529
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge unitSize
11379529 25 g 25 Gramm
11444054 100 g 100 Gramm
11454054 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11379529 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12003.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 93-17-4 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
It is employed as an intermediate in the preparation of the muscle relaxant papverin. 3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile has been used in the synthesis of (Z)-3-(benzo[b]thiophen-2-yl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acrylonitrile1. It has also been used in the preparation of modified diterpene (±) nimbidiol which relies on a sulfenium ion promoted polyene cyclization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt bei der Vorbereitung der Muskelrelaxans Papverin eingesetzt. 3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril wurde bei der Synthese von (Z)-3-(Benzo[b]thiophen-2-yl)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylnitril1 verwendet. Es wurde auch bei der Herstellung von modifiziertem Diterpene (±) Nimbidiol verwendet, das auf Sulfenium-Ion-geförderter Polyen-Zykisierung beruht.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-17-4
Summenformel C10H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 177.203
MDL-Nummer MFCD00001911
InChI-Schlüssel ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxyphenylacetonitrile, 3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, homoveratronitrile, 3,4-dimethoxybenzyl cyanide, veratryl cyanide, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4-dimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy, unii-62c8s706sp, 3,4-dimethoxy phenylacetonitrile
PubChem CID 66727
IUPAC-Name 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)Acetonitril
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC#N)OC
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Siedepunkt 177°C to 178°C (10 mmHg)
Geruch Characteristic
Menge 25 g
Beilstein 1956100
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in methanol.
Formelmasse 177.2
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.