Learn More
3,4-Dimethoxyphenylaceton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11327465 50 g 50 Gramm
11317465 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327465 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05477.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 776-99-8 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
3,4-Dimethoxyphenylacetone was used as starting material in the synthesis of α-methyl-dopa, an important nonproteogenic α-amino acid for pharmaceutical applications. 3,4-Dimethoxyphenylacetone undergoes asymmetric amination catalyzed by Brevibacterium linens IFO 12141 strain to yield corresponding optically active amine
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dimethoxyphenylaceton wurde als Ausgangsmaterial für die Synthese von α ;-Methyl-Dopa, einer wichtigen nichtproteogenen α-Aminosäure für pharmazeutische Anwendungen, verwendet. 3,4-Dimethoxyphenylaceton wird durch asymmetrische Aminierung mit dem IFO-12141-Stamm von Brevibacterium linens als Katalysator zu einem entsprechenden optisch aktiven Amin
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 776-99-8
Summenformel C11H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
MDL-Nummer MFCD00008772
InChI-Schlüssel UMYZWICEDUEWIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxyphenylacetone, 1-3,4-dimethoxyphenyl propan-2-one, 3,4-dimethoxyphenyl acetone, veratryl-2-propanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl-2-propanone, veratryl acetone, 3,4-dimethoxybenzyl methyl ketone, 1-3,4-dimethoxyphenyl acetone, 2-propanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl, veratryl methyl ketone
PubChem CID 69896
IUPAC-Name 1-(3,4-dimethoxyphenyl)propan-2-one
SMILES COC1=CC=C(CC(C)=O)C=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxyphenylacetone
Dichte 1.115
Siedepunkt 154°C to 158°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5358
Menge 50 g
Beilstein 1107410
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 97%