Learn More
3,4-Dimethoxyphenylaceton, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 15535046 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15535046 5 g 5 Gramm
15545046 25 g 25 Gramm
15555046 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15535046 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 161490050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 776-99-8
Summenformel C11H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
MDL-Nummer MFCD00008772
InChI-Schlüssel UMYZWICEDUEWIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxyphenylacetone, 1-3,4-dimethoxyphenyl propan-2-one, 3,4-dimethoxyphenyl acetone, veratryl-2-propanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl-2-propanone, veratryl acetone, 3,4-dimethoxybenzyl methyl ketone, 1-3,4-dimethoxyphenyl acetone, 2-propanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl, veratryl methyl ketone
PubChem CID 69896
IUPAC-Name 1-(3,4-dimethoxyphenyl)propan-2-one
SMILES COC1=CC=C(CC(C)=O)C=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxyphenylacetone
Dichte 1.1150g/mL
Siedepunkt 154.0°C to 158.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Strukturformel (CH3O)2C6H3CH2COCH3
Brechungsindex 1.5338 to 1.5358
Menge 5 g
Relative Dichte 1.115
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 97%