Learn More
3,4-Dimethoxyphenylessigsäurehydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11448893
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11448893 1 g 1 Gramm
11458893 5 g 5 Gramm
11468893 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448893 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11049.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60075-23-2
Summenformel C10H14N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 210.23
MDL-Nummer MFCD00051701
InChI-Schlüssel HRMXYTRKEOUMNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3,4-dimethoxyphenyl acetohydrazide, 3,4-dimethoxyphenylacetic acid hydrazide, 3,4-dimethoxyphenylacethydrazide, 3,4-dimethoxyphenyl acetic hydrazide, acmc-20aneo, homoveratric hydrazide, maybridge1_007491, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanehydrazide, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanohydrazide, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetic hydrazide
PubChem CID 282482
IUPAC-Name 2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetohydrazid
SMILES COC1=CC=C(CC(=O)NN)C=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxyphenylacetic acid hydrazide
Schmelzpunkt 102°C to 104°C
Menge 1 g
Beilstein 2698478
Formelmasse 210.23
Reinheit (%) 97%