Learn More
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril, 99+ %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 155260250
Additional Details : CAS : 93-17-4 Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 25g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10021780
  • 21.80 CHF / 25 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Chemische Identifikatoren
93-17-4
177.2
ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
66727
COC1=C(C=C(C=C1)CC#N)OC
C10H11NO2
MFCD00001911
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile, 3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, homoveratronitrile, 3,4-dimethoxybenzyl cyanide, veratryl cyanide, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4-dimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy, unii-62c8s706sp, 3,4-dimethoxy phenylacetonitrile
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)Acetonitril
Spezifikation
(3, 4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Authentic
Glasflasche
171°C to 178°C (10.0mmHg)
62°C to 65°C
93-17-4
100.0
C10H11NO2
MFCD00001911
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile, 3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, homoveratronitrile, 3,4-dimethoxybenzyl cyanide, veratryl cyanide, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4-dimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy, unii-62c8s706sp, 3,4-dimethoxy phenylacetonitrile
ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)Acetonitril
66727
Kristalle oder kristallin Nadeln
250°C
0.5% max. (vacuum)
0.1% max.
Weiß
25g
99.0
99+%
(CH3O)2C6H3CH2CN
10, I, 198
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,chloroform and,ethanol
COC1=C(C=C(C=C1)CC#N)OC
177.2
177.2
99+%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate