Learn More
3,4-Dimethoxyphenethylisothiocyanat, 95 %, Maybridge
21.75 CHF - 56.75 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 21714-25-0 |
---|---|
Summenformel | C11H13NO2S |
Molekulargewicht (g/mol) | 223.29 |
InChI-Schlüssel | GHYFLDWHIVKQLS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3,4-dimethoxyphenethyl isothiocyanate, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxybenzene, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl isothiocyanate, benzene, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxy, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanisothiocyanate, acmc-20anep, 3,4-dimethoxyphenethylisothiocyanate, b-3,4-dimethoxyphenyl ethyl isothiocyanate, 3,4-dimethoxy-1-2-isothiocyanatoethyl benzene, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxy-benzene |
PubChem CID | 140856 |
IUPAC-Name | 4-(2-Isothiocyanatoethyl)-1,2-dimethoxybenzol |
SMILES | COC1=C(C=C(C=C1)CCN=C=S)OC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10007982
|
Maybridge
TL00669DA |
1g |
21.75 CHF
1 Gramm |
30-03-2021 |
|||||
11370857
|
Maybridge
TL00669EA |
10g |
56.75 CHF
10 Gramm |
30-03-2021 |
|||||
Chemische Identifikatoren
21714-25-0 | |
223.29 | |
3,4-dimethoxyphenethyl isothiocyanate, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxybenzene, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl isothiocyanate, benzene, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxy, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanisothiocyanate, acmc-20anep, 3,4-dimethoxyphenethylisothiocyanate, b-3,4-dimethoxyphenyl ethyl isothiocyanate, 3,4-dimethoxy-1-2-isothiocyanatoethyl benzene, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxy-benzene | |
4-(2-Isothiocyanatoethyl)-1,2-dimethoxybenzol |
C11H13NO2S | |
GHYFLDWHIVKQLS-UHFFFAOYSA-N | |
140856 | |
COC1=C(C=C(C=C1)CCN=C=S)OC |
Spezifikation
3, 4-Dimethoxyphenethyl isothiocyanate | |
21714-25-0 | |
C11H13NO2S | |
GHYFLDWHIVKQLS-UHFFFAOYSA-N | |
4-(2-Isothiocyanatoethyl)-1,2-dimethoxybenzol | |
140856 |
1g | |
95% | |
3,4-dimethoxyphenethyl isothiocyanate, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxybenzene, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl isothiocyanate, benzene, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxy, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanisothiocyanate, acmc-20anep, 3,4-dimethoxyphenethylisothiocyanate, b-3,4-dimethoxyphenyl ethyl isothiocyanate, 3,4-dimethoxy-1-2-isothiocyanatoethyl benzene, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxy-benzene | |
COC1=C(C=C(C=C1)CCN=C=S)OC | |
223.29 | |
223.29 |