Learn More
Alfa Aesar™ 3,4-Dihydroxyzimtsäure, überwiegend trans, 99 %
Catalog Number p-7080708
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
2316-26-9
C11H12O4
208.213
MFCD00004387
HJBWJAPEBGSQPR-GQCTYLIASA-N
3,4-dimethoxycinnamic acid, dimethylcaffeic acid, caffeic acid dimethyl ether, 2e-3-3,4-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, dimethyl caffeic acid, e-3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3,4-dimethoxycinnamic acid, unii-bvz841pvjl, 2e-3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid
717531
CHEBI:86549
(E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)prop-2-ionsäure
COC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC
2316-26-9
C11H12O4
208.213
MFCD00004387
HJBWJAPEBGSQPR-GQCTYLIASA-N
3,4-dimethoxycinnamic acid, dimethylcaffeic acid, caffeic acid dimethyl ether, 2e-3-3,4-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, dimethyl caffeic acid, e-3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3,4-dimethoxycinnamic acid, unii-bvz841pvjl, 2e-3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid
717531
CHEBI:86549
(E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)prop-2-ionsäure
COC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Wird als wichtige Komponenten in Aromen, Parfüms, synthetischem Indigo und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslichkeit in heißem Methanol, sehr schwache Trübung. Löslich in Dichlormethan, Chloroform.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxycinnamic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 179°C to 183°C
Menge 25 g
Beilstein 1533435
Formelmasse 208.21
Reinheit (%) 99%