Learn More
3,4-Dimethoxybenzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465997
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11465997 5 g 5 Gramm
11475997 25 g 25 Gramm
11485997 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25033.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5763-61-1 | C9H13NO2 | 167.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5763-61-1
Summenformel C9H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 167.21
MDL-Nummer MFCD00008116
InChI-Schlüssel DIVNUTGTTIRPQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxybenzylamine, veratrylamine, 3,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4-dimethoxy, 1-3,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzylamine, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl methylamine, veratrylamin, pubchem7394, acmc-1altc
PubChem CID 79832
IUPAC-Name (3,4-Dimethoxyphenyl)methanamin
SMILES COC1=CC=C(CN)C=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxybenzylamine
Dichte 1.109
Siedepunkt 281°C to 284°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.556
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 511575
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) 97%