Learn More
3,4-Dimethoxybenzylalkohol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10142810 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10142810
Marke: Thermo Scientific Acros 115490250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 93-03-8 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-03-8
Summenformel C9H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.19
InChI-Schlüssel OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxybenzyl alcohol, veratryl alcohol, 3,4-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenylmethyl alcohol, veratrole alcohol, 3,4-dimethoxybenzenemethanol, unii-mb4t4a711h, 3,4-dimethoxyphenyl-methanol
PubChem CID 7118
ChEBI CHEBI:62150
IUPAC-Name (3,4-Dimethoxyphenyl)methanol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CO)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dimethoxybenzyl alcohol
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 22.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 296.0°C to 297.0°C (732.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2C6H3CH2OH
Brechungsindex 1.5510 to 1.5540
Menge 25 g
Beilstein 06,1113
Relative Dichte 1.15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /