Learn More
3,4-Dimethoxybenzylalkohol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10000790
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
93-03-8
C9H12O3
168.19
OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
3,4-dimethoxybenzyl alcohol, veratryl alcohol, 3,4-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenylmethyl alcohol, veratrole alcohol, 3,4-dimethoxybenzenemethanol, unii-mb4t4a711h, 3,4-dimethoxyphenyl-methanol
7118
CHEBI:62150
(3,4-Dimethoxyphenyl)methanol
COC1=C(C=C(C=C1)CO)OC
93-03-8
C9H12O3
168.19
OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
3,4-dimethoxybenzyl alcohol, veratryl alcohol, 3,4-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenylmethyl alcohol, veratrole alcohol, 3,4-dimethoxybenzenemethanol, unii-mb4t4a711h, 3,4-dimethoxyphenyl-methanol
7118
CHEBI:62150
(3,4-Dimethoxyphenyl)methanol
COC1=C(C=C(C=C1)CO)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dimethoxybenzyl alcohol
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 22.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 296.0°C to 297.0°C (732.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2C6H3CH2OH
Brechungsindex 1.5510 to 1.5540
Menge 100 g
Beilstein 06,1113
Relative Dichte 1.15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /