Learn More
3,4-Dimethoxybenzonitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494174
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494174 100 g 100 Gramm
11484174 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494174 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12521.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2024-83-1 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
3,4-Dimethoxybenzonitrile is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dimethoxybenzonitril wird als Zwischenprodukt in der chemisch-organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2024-83-1
Summenformel C9H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 163.18
MDL-Nummer MFCD00001802
InChI-Schlüssel OSEQIDSFSBWXRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym veratronitrile, 4-cyanoveratrole, 3,4-dimethoxy-benzonitrile, 4-cyano-1,2-dimethoxybenzene, 1-cyano-3,4-dimethoxylbenzene, 3,4-dimethoxybenzoic acid nitrile, 3,4-dimethoxyphenyl cyanide, benzonitrile,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzenecarbonitrile, 3-cyanoveratrole
PubChem CID 74842
IUPAC-Name 3,4-dimethoxybenzonitril
SMILES COC1=CC=C(C=C1OC)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxybenzonitrile
Schmelzpunkt 65°C to 69°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1451651
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 163.18
Reinheit (%) ≥98%