Learn More
3,4-Dimethoxybenzoesäure (Veratrumsäure), Mikromol™
Artikelnummer. 17900646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17900646 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17900646 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0319.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3,4-Dimethoxybenzoesäure (Veratrumsäure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Veratric Acid
CAS 93-07-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Veratric Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H10 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 3,4-Dimethoxybenzoic Acid, Mebeverine Hydrochloride Imp. D (Pharmeuropa), Veratric Acid, Mebeverine Hydrochloride Impurity D, Mebeverine Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
SMILES COc1ccc(cc1OC)C(=O)O
IUPAC-Name 3,4-Dimethoxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
Menge 25 mg
Formelmasse 182,0579 g/mol