Learn More
3,4-Aminocephalosporansäure, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757729
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
93-07-2
C9H10O4
182.18
MFCD00002500
DAUAQNGYDSHRET-UHFFFAOYSA-N
veratric acid, benzoic acid, 3,4-dimethoxy, dimethylprotocatechuic acid, veratrylic acid, 3,4-dimethylprotocatechuic acid, veratrumenoic acid, 3,4-dimethoxy-benzoic acid, unii-1yy04e7rr4, 3,4-dimethoxybenzoes
7121
CHEBI:296881
3,4-Dimethoxybenzoesäure
COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)OC
93-07-2
C9H10O4
182.18
MFCD00002500
DAUAQNGYDSHRET-UHFFFAOYSA-N
veratric acid, benzoic acid, 3,4-dimethoxy, dimethylprotocatechuic acid, veratrylic acid, 3,4-dimethylprotocatechuic acid, veratrumenoic acid, 3,4-dimethoxy-benzoic acid, unii-1yy04e7rr4, 3,4-dimethoxybenzoes
7121
CHEBI:296881
3,4-Dimethoxybenzoesäure
COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dimethoxybenzoic acid
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 179°C to 182°C
Farbe Beige bis Weiß oder Rot
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2C6H3CO2H
Menge 25 g
Beilstein 10, I, 188
Merck Index 15, 10147
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.5g/L (14°C). Other solubilities: readily soluble in alcohol,soluble in ether
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dimethoxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.