Learn More
3,4-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30378957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378957 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378957 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46159010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl Chloride
CAS 23095-31-0
Summenformel C19 H10 N2 O
Menge 10 g
Synonym 3,4-Bis(methoxy)benzenesulfonyl Chloride, 3,4-Dimethoxybenzene-1-sulfonyl Chloride, 3,4-Dimethoxyphenylsulfonyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C19H10N2O/c22-10-14-18-12-6-2-4-8-16(12)20-17(18)9-13-11-5-1-3-7-15(11)21-19(13)14/h1-10H
SMILES O=CC1=C2C(=Nc3ccccc23)C=C4C1=Nc5ccccc45
IUPAC-Name Indolo[3,2-b]carbazol-12-carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 282.296
Formelmasse 282.079