Learn More
3,4-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422318
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11422318 5 g 5 Gramm
11432318 25 g 25 Gramm
11442318 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422318 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15263.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 23095-31-0 | C8H9ClO4S | 236.666 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23095-31-0
Summenformel C8H9ClO4S
Molekulargewicht (g/mol) 236.666
MDL-Nummer MFCD00051769
InChI-Schlüssel RSJSYCZYQNJQPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dimethoxybenzenesulfonylchloride, 3,4-dimethoxyphenylsulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl chlorosulfone, pubchem5127, acmc-1co88, asischem d48920, zerenex zx009571
PubChem CID 2734183
IUPAC-Name 3,4-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 66°C to 70°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2840170
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 236.68
Reinheit (%) 98%