Learn More
3,4-Dimethoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421287
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11421287 25 g 25 Gramm
11401287 1 g 1 Gramm
11411287 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24240.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 122775-35-3 | C8H11BO4 | 181.98 g/mol
3,4-Dimethoxybenzeneboronic acid is used in organic light-emitting diode. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dimethoxybenzoeboronsäure wird in organischen Leuchtdioden verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in den Bereichen organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (25g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122775-35-3
Summenformel C8H11BO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.98
MDL-Nummer MFCD01074574
InChI-Schlüssel RCVDPBFUMYUKPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxyphenyl boronic acid, 3,4-dimethoxybenzeneboronic acid, 3,4-dimethoxyphenyl boranediol, 3,4-dimethoxybenzene boronic acid, boronic acid, 3,4-dimethoxyphenyl, 3,4-dimethoxyphenylboronicacid, 3, 4-dimethoxyphenylboronic acid, pubchem1826, acmc-209amm, ksc174q5t
PubChem CID 2734702
IUPAC-Name (3,4-Dimethoxyphenyl)boronsäure
SMILES COC1=CC=C(C=C1OC)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼240°C
Menge 25 g
Beilstein 5334877
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (25g/L).
Formelmasse 181.98
Reinheit (%) 98%