Learn More
3,4-Dimethoxyanilin, TRC
Artikelnummer. 30373735
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30373735 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373735 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47060550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxyaniline
CAS 6315-89-5
Summenformel C8H11NO2
Menge 50 g
Synonym 2-Methoxy-4-aminoanisole, 3,4-Bis(methoxy)aniline, 3,4-Bis(methyloxy)aniline, 3,4-Dimethoxybenzenamine, 3,4-Dimethoxyphenylamine, 3,4-Methoxyaniline, 4-Amino-1,2-dimethoxybenzene, 4-Aminoveratrol, 4-Aminoveratrole, NSC 21033, [3,4-Bis(methyloxy)phenyl]amine
InChI-Formel InChI=1S/C8H11NO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(N)cc1OC
Molekulargewicht (g/mol) 153.18
Formelmasse 153.079