Learn More
3,4-Dimethoxy-Alpha-[3-(Methylamino)Propyl]-Alpha-(1-Methylethyl)-Benzenacetonitril-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30384107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30384107 100 mg 100 Milligramm
30370519 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30384107 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD461275100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67775-97-7
Summenformel C17 H26 N2 O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 326.86
Synonym (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy-α-[3-(methylamino)propyl]-α-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy-α-[3-(methylamino)propyl]-α-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 3,4-Dimethoxy-α-[3-(methylamino)propyl]-α-(1-methylethyl)benzeneacetonitrile monohydrochloride
IUPAC-Name 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(Methylamino)-2-Propan-2-Ylpentannitril; Hydrochlorid
SMILES Cl.CNCCCC(C#N)(C(C)C)c1ccc(OC)c(OC)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile Hydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H26N2O2.ClH/c1-13(2)17(12-18,9-6-10-19-3)14-7-8-15(20-4)16(11-14)21-5;/h7-8,11,13,19H,6,9-10H2,1-5H3;1H
Formelmasse 326.1761