Learn More
3,4-Dimercaptotoluol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10750872 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10750872 1 g Glasflasche -
10361401 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10750872 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 421180010
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 496-74-2 | C7H8S2 | 156.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 496-74-2
Summenformel C7H8S2
Molekulargewicht (g/mol) 156.27
MDL-Nummer MFCD00004844
InChI-Schlüssel NIAAGQAEVGMHPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym toluene-3,4-dithiol, dithiol, 1,2-benzenedithiol, 4-methyl, 3,4-dimercaptotoluene, 3,4-dimercaptotoluol, 1,2-dimercapto-4-methylbenzene, 4-methyl-1,2-benzenedithiol, 3,4-toluenedithiol, o-toluenesulfonylamide, usaf b-59
PubChem CID 10334
IUPAC-Name 4-methylbenzol-1,2-dithiol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)S)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dimercaptotoluene
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 27°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.1800g/mL
Siedepunkt 185°C (84.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 9690
Relative Dichte 1.18
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dimercaptotoluene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.