Learn More
3,4-Dihydroxyzimtsäure, überwiegend trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408506
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11408506 50 g 50 Gramm
11498496 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408506 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15950.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 331-39-5 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
3,4-Dihydroxycinnamic acid, predominantly trans stimulates prostaglandin synthesis at high doses. It has antioxidant, anti-inflammatory, anti-tumor and immunomodulatory properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dihydroxyzinnamisäure, trans-stimuliert vorwiegend die Prostaglandin-Synthese bei hohen Dosen. Es hat antioxidative, entzündungshemmende, tumorhemmende und immunmodulatorische Eigenschaften.
Löslichkeit
Löslich in DMSO (40 mg/mol), Ethanol (25 mg/ml warm), DMF (∼7 mg/ml), PBS, pH 7,2 (∼0,65 mg/mol), heißem Wasser, Ethylacetat, Chloroform-Hexan und Methanol.
Hinweise
An einem kühlen Ort aufbewahren. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 331-39-5
Summenformel C9H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 180.159
MDL-Nummer MFCD00004392
InChI-Schlüssel QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Synonym caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeate, 3,4-dihydroxy-trans-cinnamate, 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacrylic acid, e-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid
PubChem CID 689043
ChEBI CHEBI:16433
IUPAC-Name (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-ensäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydroxycinnamic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt ∼202°C (decomposition)
Menge 50 g
Beilstein 2210883
Merck Index 14,1635
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO (40mg/mol),ethanol (25mg/mL warm),DMF (∽7mg/mL),PBS,PH 7.2 (∽0.65mg/mol),hot water,ethyl acetate,Chloroform Hexane,and methanol.
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 99%