Learn More
3,4-Dihydroxyzimtsäure (Kaffeesäure), Mikromol™
Artikelnummer. 17940526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17940526 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17940526 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0048.010250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3,4-Dihydroxyzimtsäure (Kaffeesäure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caffeic Acid
CAS 331-39-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Caffeic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H8 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 3,4-Dihydroxycinnamic Acid, Caffeic Acid, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy- (8CI), 3,4-Dihydroxybenzeneacrylic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propenoic acid, 4-(2'-Carboxyvinyl)-1,2-dihydroxybenzene, 4-(2-Carboxyethenyl)-1,2-dihydroxybenzene, NSC 57197, NSC 623438
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-Name 3-(3,4-DiHydroxyphenyl)prop-2-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Menge 250 mg
Formelmasse 180,0423 g/mol