Learn More
3,4-Dihydroxybenzylamin-Hydrobromid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11424877
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424877 1 g 1 Gramm
11434877 5 g 5 Gramm
11444877 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21833.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16290-26-9
Summenformel C7H10BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 220.07
MDL-Nummer MFCD00012859
InChI-Schlüssel BVFZTXFCZAXSHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydroxybenzylamine hydrobromide, 4-aminomethyl benzene-1,2-diol hydrobromide, dhba hydrobromide, acmc-1afa4, 1, 4-aminomethyl-, hydrobromide, 4-aminomethyl catechol hydrobromide, 3,4 dihydroxybenzylamine hydrobromide, 3,4-dihy-droxybenzylamine hydrobromide, 3,4-dihydroxy benzylamine hydrobromide, 4-aminomethyl benzene-1,2-diol, bromide
PubChem CID 13343562
SMILES [H+].[Br-].NCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide
Schmelzpunkt 196°C to 200°C
Menge 1 g
Beilstein 4002646
Empfindlichkeit Hygroscopic
IUPAC-Name 4-(aminomethyl)benzol-1,2-diol;hydrobromid
Formelmasse 220.07
Reinheit (%) 98%