Learn More
3,4-Dihydroxybenzylaminhydrobromid, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 228570010
Additional Details : CAS : 16290-26-9 Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10206380
  • 53.70 CHF / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 17-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
16290-26-9
220.07
BVFZTXFCZAXSHN-UHFFFAOYSA-N
13343562
C1=CC(=C(C=C1CN)O)O.Br
C7H9NO2·HBr
MFCD00012859
3,4-dihydroxybenzylamine hydrobromide, 4-aminomethyl benzene-1,2-diol hydrobromide, dhba hydrobromide, acmc-1afa4, 1, 4-aminomethyl-, hydrobromide, 4-aminomethyl catechol hydrobromide, 3,4 dihydroxybenzylamine hydrobromide, 3,4-dihy-droxybenzylamine hydrobromide, 3,4-dihydroxy benzylamine hydrobromide, 4-aminomethyl benzene-1,2-diol, bromide
4-(aminomethyl)benzol-1,2-diol;hydrobromid
Spezifikation
3, 4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide
Glasflasche
>180.0°C
98%
97.5
98%
(HO)2C6H3CH2NH2·HBr
13, 796
BVFZTXFCZAXSHN-UHFFFAOYSA-N
4-(aminomethyl)benzol-1,2-diol;hydrobromid
13343562
Kristallpulver
Authentic
Beige
1g
16290-26-9
100.0
C7H9NO2·HBr
MFCD00012859
3,4-dihydroxybenzylamine hydrobromide, 4-aminomethyl benzene-1,2-diol hydrobromide, dhba hydrobromide, acmc-1afa4, 1, 4-aminomethyl-, hydrobromide, 4-aminomethyl catechol hydrobromide, 3,4 dihydroxybenzylamine hydrobromide, 3,4-dihy-droxybenzylamine hydrobromide, 3,4-dihydroxy benzylamine hydrobromide, 4-aminomethyl benzene-1,2-diol, bromide
C1=CC(=C(C=C1CN)O)O.Br
220.07
220.07
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation