Learn More
3,4-Dihydroxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432507 5 g 5 Gramm
11422507 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14783.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17345-61-8 | Molecular Formula: C7H5NO2 | Molecular Weight: 135.122 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17345-61-8
Summenformel C7H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 135.122
MDL-Nummer MFCD00016436
InChI-Schlüssel NUWHYWYSMAPBHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym protocatachuonitrile, 3,4-dihydroxy benzonitrile, 3,4-dihydroxybenzenecarbonitrile, protocatechuonitrile, 4-cyanocatechol, protocatechunitrile, 4-cyanopyrocatechol, pubchem3120, acmc-209e6q, 3, 4-dihydroxybenzonitrile
PubChem CID 87065
IUPAC-Name 3,4-dihydroxybenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydroxybenzonitrile
Schmelzpunkt 153°C to 156°C (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2082204
Formelmasse 135.12
Reinheit (%) 97%