Learn More
3,4-Dihydroxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30135565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135565 50 g 50 Gramm
30008037 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135565 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45168050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-50-3
Summenformel C7 H6 O4
Molekulargewicht (g/mol) 154.12
Synonym Protocatechuic acid (8CI), 3,4-Dihydroxybenzoic acid, 1,2-Dihydroxybenzene-4-carboxylic acid, 4,5-Dihydroxybenzoic acid, 4-Carboxy-1,2-dihydroxybenzene, NSC 16631, Protocatechoic acid
IUPAC-Name 3,4-Dihydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Protocatechuic Acid
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Formelmasse 154.0266