Learn More
3,4-Dihydroxybenzaldoxime, 98 %
Artikelnummer. 11324755
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11324755
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17766.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3343-59-7
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.137
MDL-Nummer MFCD01070622
InChI-Schlüssel XQTLVFXPCMGDOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydroxybenzaldoxime, 3,4-dihydroxybenzaldehyde oxime, acmc-20anf4, 4-hydroxyimino methyl benzene-1,2-diol, 3,4-dihydroxybenzaldehydeoxime, nufmsecagoxhav-uhfffaoysa-n, benzaldehyde,3,4-dihydroxy-, oxime, 4-1e-hydroxyimino methyl benzene-1,2-diol, 2-hydroxy-4-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one
PubChem CID 6798780
IUPAC-Name 2-Hydroxy-4-[(hydroxyamino)methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-on
SMILES C1=CC(=O)C(=CC1=CNO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydroxybenzaldoxime
Schmelzpunkt 155°C to 157°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 3126402
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 98%