Learn More
3,4-Dihydro-7-Hydroxychinolin-2(1H)-eins, TRC
Artikelnummer. 30004400
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004400 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30004400 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4491451G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydro-7-hydroxyquinoline-2(1H)-one
CAS 22246-18-0
Summenformel C9 H9 N O2
Menge 1 g
Synonym 7-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 2(1H)-Quinolinone, 3,4-dihydro-7-hydroxy-, Carbostyril, 3,4-dihydro-7-hydroxy- (7CI,8CI), Hydrocarbostyril, 7-hydroxy- (6CI), 3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone, 7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 7-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one, 7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-Hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril, Aripiprazole Imp. A (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO2/c11-7-3-1-6-2-4-9(12)10-8(6)5-7/h1,3,5,11H,2,4H2,(H,10,12)
SMILES Oc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
IUPAC-Name 7-Hydroxy-3,4-Dihydro-1H-Chinolin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 163.17
Formelmasse 163.0633